Fontos dokumentumok
C8982
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
suitable for MALDI-TOF MS
Szinonimák:
α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
analit kémiai osztály(ok)
glycans, peptides, proteins
mp
245-250 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for MALDI-TOF MS
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Related Categories
Általános leírás
It is also available as part of our ProteoMass™ MALDI calibration kits (MS-CAL1 and MS-CAL3).
Alkalmazás
Kiszerelés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Protocols
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.