Fontos dokumentumok
D21200
1,5-Diaminonaphthalene
97%
Szinonimák:
1,5-DAN, 1,5-Naphthalenediamine, NSC 401110
Teszt
97%
Forma
powder
mp
185-187 °C (lit.)
fluoreszcencia
λex 330 nm (H2O:MeOH (1:4))
SMILES string
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
438.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
226 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?