Merck
A8471
Sigma-Aldrich
ProteoMass Albumin MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Szinonimák:
Albumin, bovine, mass spec standard
About This Item
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
molekulatömeg
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 10 nmol
Formátum
neat
Alkalmazás
ProteoMass Albumin MALDI-MS Standard has been used as a standard in matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) and mass spectrometry.
Jogi információk
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Uma Ramalinga et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 697, 53-61 (2010-12-01)
Determining the molecular weight of nanoparticles can be challenging. The molecular weight characterization of dendrimers, for example, with varying covalent and noncovalent modifications is critical to their use as therapeutics. As such, we describe in this chapter a protocol for
Assessment of in vitro bioactivities of Pis v 1 (2S albumin) and Pis v 2.0101 (11S globulin) proteins derived from pistachio (Pistacia vera L.)
Taghizadeh S F, et al.
Journal of Food Biochemistry, 14(2) (2020)