Merck
70990
Supelco
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4CH=C(CN)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.17
Beilstein:
3271427
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
solid
analit kémiai osztály(ok)
glycans, peptides, proteins
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
mp
245-250 °C (lit.)
245-250 °C
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL, clear
kation nyomok
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
absorption
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Általános leírás
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (α-CHCA) is widely used as a matrix in order to facilitate ionization of peptides and proteins in a matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) time-of-flight (TOF) mass spectrometer.
Alkalmazás
α-CHCA was used as matrix in improving the detection of low concentration protein digests on MALDI-TOF.
Egyéb megjegyzések
Matrix substance used in MALDI-MS (matrix-assisted laser desorption ionization MS) peptide analysis in proteomics.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S.D. Patterson, V. Katta
Analytical Chemistry, 66, 3729-3729 (1994)
J Gobom et al.
Analytical chemistry, 73(3), 434-438 (2001-02-24)
We present a new MALD1 sample preparation technique for peptide analysis using the matrix alpha-cyano-4-hydroxy-cinnamic acid (CHCA) and prestructured sample supports. The preparation integrates sample purification, based on the affinity of microcrystalline CHCA for peptides, thereby simplifying the analysis of
Bin Li et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 116(1), 23-31 (2010-04-17)
Studies in mice and guinea pigs have shown that albumin is a new biomarker of organophosphorus toxicant (OP) and nerve agent exposure. Our goal was to determine whether OP-labeled albumin could be detected in the blood of humans exposed to
Xiangping Zhu et al.
Journal of biomolecular techniques : JBT, 14(4), 298-307 (2004-01-13)
Alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid (alpha-CHCA) as a matrix facilitates the ionization of proteins and peptides in a matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) time-of-flight (TOF) mass spectrometer. The matrix itself also ionizes and so do its sodium and potassium adducts. Matrix clusters and metal
Yifei Zhong et al.
Journal of neurochemistry, 150(1), 74-87 (2019-05-12)
Soluble oligomers of the 42-amino acid amyloid beta (Aβ42) peptide are highly toxic and suspected as the causative agent of synaptic dysfunction and neuronal loss in Alzheimer's disease (AD). Previously, we have shown that a small, D-amino acid Aβ42-oligomer interacting
Related Content
Fedezze fel a monoklonális antitestek intakt tömegelemzéséhez szükséges termékek széles választékát, beleértve a méretkizáró oszlopokat (SEC), ioncserélő oszlopokat, fordított fázisú oszlopokat, HPLC puffereket, MALDI mátrixokat és standardokat, nagy tisztaságú oldószereket, reagenseket, a fehérjeminta előkészítéséhez szükséges eszközöket és hitelesített referenciaanyagokat.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.