Merck
A9096
Sigma-Aldrich
ProteoMass Aldolase MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
About This Item
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
molekulatömeg
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 10 nmol
Alkalmazás
Protein calibration standard for MALDI-MS instruments.
Jogi információk
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3