Fontos dokumentumok
MS0100
ProteoMass™ Guanidination Kit
For improving MALDI-MS sensitivity and peptide sequence coverage
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ProteoMass™
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
kompatibilitás
for use with (Complex cell extracts, pure protein solution, 1D and 2D PAGE gels)
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Identify more samples with greater accuracy and confidence
- Increase throughput and save time - only 35 minutes to use the kit vs. 2 hours using traditional methods
- Compatibility - compatible with 1D or 2D PAGE gel bands or spots, as well as complex cell extracts
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3