Fontos dokumentumok
F9015
Fluorescamine
≥98% (TLC), powder, used for detection of primary amines
Szinonimák:
4-Phenylspiro-[furan-2(3H),1-phthalan]-3,3′-dione
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
off-white to yellow
mp
153-157 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.