Fontos dokumentumok
I6279
ProteoMass™ Insulin MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da
Szinonimák:
Insulin from bovine pancreas
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 10 nmol
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.