Fontos dokumentumok
46278
trans-Ferulic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
analit kémiai osztály(ok)
peptides, proteins
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
szín
slightly yellow
mp
168-172 °C (lit.)
171-175 °C
kation nyomok
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
absorption
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
SMILES string
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?