Fontos dokumentumok
256439
4,4′-Methylenebis(phenyl isocyanate)
98%
Szinonimák:
4,4′-MDI, Bis(4-isocyanatophenyl)methane
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
bp
200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
sűrűség
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Polyurethane cationomers, that are applicable in medical implants.
- A prepolymer for preparing self-healable polyurethane elastomers.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
411.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
211 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?