Fontos dokumentumok
D2757
2,3-Diaminonaphthalene
≥95% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
2,3-Naphthalenediamine, DAN
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
2,3-Diaminonaphthalene, ≥95% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
off-white to dark beige, to Dark Brown
mp
198-200 °C
oldhatóság
pyridine: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Nc1cc2ccccc2cc1N
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 2,3-Diaminonaphthalene (DAN) has been used for the fluorometric measurement of nitrite/nitrate.
- DAN has been used to develop a solid phase extraction-multisyringe flow injection system to spectrophotometrically detect the presence of selenium.
- It has been employed in a study to develop a colorimetric assay for the detection of methylglyoxal.
- It has also been used in a study to develop a novel ratiometric fluorescent probe for the in-situ detection of alkaline phosphatase activity.
Biokémiai/fiziológiai hatások
DAN also reacts with selenite to form 4,5-benzopiazselenol which is detectable via absorptiometry or fluorometry.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?