Fontos dokumentumok
94141
4-Chloro-α-cyanocinnamic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
3-(4-Chlorophenyl)-2-cyano-2-propenoic acid, 3-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid, p-Chloro-α-cyanocinnamic acid, p-Chlorobenzylidenecyanoacetic acid, ClCCA, NSC 2479
About This Item
Javasolt termékek
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
crystals
analit funkcionális osztály(ok)
drugs of abuse, ionic liquids
analit kémiai osztály(ok)
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
oldhatóság
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1ccc(Cl)cc1)C#N
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXCRRKYUQNHWLJ-VMPITWQZSA-N
Alkalmazás
- suitable as MALDI-Matrix material
- suitable for collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS)
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)