Fontos dokumentumok
8.01112
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
for synthesis
Szinonimák:
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H10N2 · xHCl · yH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.23 (anhydrous free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
205-145-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
crystals
mp
240-244 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 97.0 %
Loss on drying: 6.0 - 8.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3