Merck
02241
Supelco
2′,3′-Dideoxycytidine 5′-triphosphate sodium salt solution
suitable for MALDI-MS, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
ddCTP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H15N3NaO12P3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
473.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
animal
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 μmol
koncentráció
10.0-11.0 (UV)
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
szennyeződések
≤1.5% ddNDP (HPLC)
alkalmasság
corresponds for UV test
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O12P3.Na/c10-7-3-4-12(9(13)11-7)8-2-1-6(22-8)5-21-26(17,18)24-27(19,20)23-25(14,15)16;/h3-4,6,8H,1-2,5H2,(H,17,18)(H,19,20)(H2,10,11,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1/t6-,8+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOOMQRBEBYCFPP-QDOHZIMISA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inhibitor of DNA polymerase I-catalyzed chain elongation.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yaligara Veeranagouda et al.
BMC genomics, 15, 429-429 (2014-06-06)
Bacteroides fragilis is a Gram-negative anaerobe that is normally a human gut commensal; it comprises a small percentage of the gut Bacteroides but is the most frequently isolated Bacteroides from human infections. Identification of the essential genes necessary for the
Nutjaree Jeenduang et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 442, 36-43 (2015-01-17)
Cardiovascular disease (CVD) is one of the major causes of death worldwide. Numerous genetic risk factors in lipid metabolism, including mutations of LDLR, APOB, and PCSK9, as well as polymorphisms of CETP and APOE, have been found to associate with