Fontos dokumentumok
38419
α-Cyano-2,3,4,5,6-pentafluorocinnamic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
2-Cyano-3-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-2-propenoic acid, PentaFCCA
About This Item
Javasolt termékek
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
analit funkcionális osztály(ok)
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
analit kémiai osztály(ok)
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
technika/technikák
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable
matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
oldhatóság
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
OC(/C(C#N)=C/C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)=O
InChI
1S/C10H2F5NO2/c11-5-4(1-3(2-16)10(17)18)6(12)8(14)9(15)7(5)13/h1H,(H,17,18)/b3-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYNQRDIQUFMLTI-HNQUOIGGSA-N
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)