Fontos dokumentumok
222488
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
ACS reagent, >98%
Szinonimák:
2-(1-Naphthylamino)ethylamine dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
>98%
Forma
solid
szennyeződések
≤5% water
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: passes test
alkalmasság
passes test for sensitivity to sulfanilamide
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)