Fontos dokumentumok
PFS22
SpheriCal™ Neat
Peptide High, suitable for MALDI-MS
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
SpheriCal™
Forma
solid
eltarthatósági idő
expiry date on the label
molekulatömeg
Mr 3500-7500 Da (Na+-adduct)
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Mass ranges available:
i.SpheriCal™ Neat Peptide Low (m/z 500 - 1,600)
ii.SpheriCal™ Neat Peptide Medium (m/z 1,600 - 3,500)
iii.SpheriCal™ Neat Peptide High (m/z 3,500 - 7,500)
iv.SpheriCal™ Neat Protein Low (m/z 7,500 - 15,000)
v.SpheriCal™ Neat Protein Medium(m/z 15,000 - 30,000).
SpheriCal™ Neat: unprecedented freedom for the user.
SpheriCal™ Neat is provided without any matrix or added cation and, because the SpheriCal™ calibration standards exhibit unusually broad solvent and matrix compatibility, this product can be used with a wide range of sample preparation conditions, though ionization is preferred with alkali cations. The freedom of this product line will enable you to explore your own calibration protocols for optimization purposes. Each vial of SpheriCal™ Neat contains sufficient calibration standard for over 100 calibration spots.
Find more information here SpheriCal™
Alkalmazás
Kiszerelés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
A MALDI-TOF MS eszköz a végcsoport-azonosság és a transzformációk megerősítésére, a sikeres és teljes konjugáció ellenőrzésére. A funkcionalizált polimerek gyors és hatékony útvonalat biztosítanak a különböző polimer konjugátumok szintéziséhez számos alkalmazáshoz, ha a megfelelő végcsoport jelen van.
Related Content
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.