Fontos dokumentumok
C8857
ProteoMass™ Cytochrome c MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation
Szinonimák:
Cytochrome c from equine heart, Cytochrome c from horse heart
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
ProteoMass™
Minőségi szint
Forma
solid
molekulatömeg
(M+H+) 12,361.96 Da by calculation
kiszerelés
vial of 10 nmol
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
A MALDI-TOF MS eszköz a végcsoport-azonosság és a transzformációk megerősítésére, a sikeres és teljes konjugáció ellenőrzésére. A funkcionalizált polimerek gyors és hatékony útvonalat biztosítanak a különböző polimer konjugátumok szintéziséhez számos alkalmazáshoz, ha a megfelelő végcsoport jelen van.
Related Content
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.