Fontos dokumentumok
PFS31
SpheriCal™ Aqua
Peptide Medium, suitable for MALDI-MS
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
SpheriCal™
form
solid
eltarthatósági idő
expiry date on the label
molekulatömeg
Mr 1000-2500 Da
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Mass ranges available:
i.SpheriCal™ Aqua peptide low (m/z 500 - 1,000)
ii.SpheriCal™ Aqua peptide medium (m/z 1,000 - 2,500)
iii.SpheriCal™ Aqua peptide high (m/z 2,500 - 5,200)
iv.SpheriCal™ Aqua protein low (m/z 5,200 - 11,000)
SpheriCal™ Aqua Neat: ideal for water-based systems.
SpheriCal™ Aqua is ideal for calibration with aqueous systems commonly used in life sciences, e.g., matrices DHB, HCCA and SA or solvents such as water and acetonitrile, although ionization is preferred with alkali cations. Each vial of SpheriCal™ Neat contains sufficient calibration standard for over 100 calibration spots.
Find more information here SpheriCal™
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
A MALDI-TOF MS eszköz a végcsoport-azonosság és a transzformációk megerősítésére, a sikeres és teljes konjugáció ellenőrzésére. A funkcionalizált polimerek gyors és hatékony útvonalat biztosítanak a különböző polimer konjugátumok szintéziséhez számos alkalmazáshoz, ha a megfelelő végcsoport jelen van.
Related Content
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.