50862
Super-DHB
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0%
Teszt
≥99.0% (sum of DHB and 2-hydroxy-5-methoxybenzoic acid, HPLC)
≥99.0%
analit funkcionális osztály(ok)
polymers
analit kémiai osztály(ok)
glycans, peptides, proteins
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
oldhatóság
methanol: 1%, clear
kation nyomok
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmasság
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Általános leírás
Alkalmazás
- Glycan and Protein Analysis of Glycoengineered Bacterial E. coli Vaccines by MALDI-in-Source Decay FT-ICR Mass Spectrometry: This study demonstrates the application of Super-DHB as a matrix in advanced mass spectrometry for the detailed characterization of glycoengineered vaccines, essential for researchers in pharmaceuticals and life science manufacturing (Nicolardi et al., 2022).
- An Improved Method for Rapid Detection of Mycobacterium abscessus Complex Based on Species-Specific Lipid Fingerprint by Routine MALDI-TOF: Highlights the use of Super-DHB in enhancing the lipid fingerprinting capabilities of MALDI-TOF mass spectrometry, critical for rapid microbial identification in medical microbiology and pharmaceutical research (Jia Khor et al., 2021).
- Discrimination of bovine milk from non-dairy milk by lipids fingerprinting using routine matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry: Illustrates the role of Super-DHB in differentiating dairy and non-dairy milks based on lipid profiles using MALDI-MS, vital for food scientists and chemists in quality control and food safety (England et al., 2020).
Kiszerelés
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Fedezze fel a monoklonális antitestek intakt tömegelemzéséhez szükséges termékek széles választékát, beleértve a méretkizáró oszlopokat (SEC), ioncserélő oszlopokat, fordított fázisú oszlopokat, HPLC puffereket, MALDI mátrixokat és standardokat, nagy tisztaságú oldószereket, reagenseket, a fehérjeminta előkészítéséhez szükséges eszközöket és hitelesített referenciaanyagokat.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.