Merck
56229
Supelco
9-Nitroanthracene
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.23
Beilstein:
1877509
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
mp
141-144 °C (lit.)
144-150 °C
kation nyomok
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)