Fontos dokumentumok
D21405
1,8-Diaminonaphthalene
99%
Szinonimák:
1,8-Naphthalenediamine
Teszt
99%
Forma
crystals
bp
205 °C/12 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc2cccc(N)c12
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>392.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 200 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?