39379
4-Chloro-α-cyanocinnamic acid - α-Cyano-2,4-difluorocinnamic acid mixture
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (sum of both components, HPLC)
Szinonimák:
ClCCA:DiFCCA
About This Item
Javasolt termékek
grade
matrix substance for MALDI-MS
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (sum of both components, HPLC)
analit funkcionális osztály(ok)
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
analit kémiai osztály(ok)
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
technika/technikák
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable
matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
oldhatóság
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)