Merck
C9008
Sigma-Aldrich
p-Coumaric acid
≥98% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
trans-4-Hydroxycinnamic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4CH=CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.16
Beilstein:
2207383
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Terméknév
p-Coumaric acid, ≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to yellow
mp
214 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Alkalmazás
p-Coumaric acid has been used as a component of chemiluminescent substrate for protein detection in western blotting.
Biokémiai/fiziológiai hatások
In western blot, p-coumaric is also used as an enhancer in chemiluminescent substrate.
Hydroxycinnamic acid found in many fruits and vegetables.
Egyéb megjegyzések
Predominantly trans isomer.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enhanced chemiluminescence (ECL) for routine immunoblotting: An inexpensive alternative to commercially available kits.
Mruk DD and Cheng CY
Spermatogenesis, 1, 121-122 (2011)
Inflammation triggers high mobility group box 1 (HMGB1) secretion in adipose tissue, a potential link to obesity.
Gunasekaran MK, et al.
Cytokine, 64, 103-111 (2013)
A cost effective non-commercial ECL-solution for Western blot detections yielding strong signals and low background.
Haan C and Behrmann I
Journal of Immunological Methods, 318, 11-11 (2007)
p-Coumaric acid kills bacteria through dual damage mechanisms.
Zaixiang L, et al.
Food Control, 25, 550-554 (2012)
TGF-beta receptor levels regulate the specificity of signaling pathway activation and biological effects of TGF-beta.
Rojas A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1793, 1165-1173 (2009)
Protocols
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide