Fontos dokumentumok
93878
trans-Sinapic acid
analytical standard
Szinonimák:
trans-4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-cinnamic acid, trans-Sinapinic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
195-205 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)