Fontos dokumentumok
S6881
Syringic acid
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid, Gallic acid 3,5-dimethyl ether
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
mp
205-209 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Effects of preheat treatment and syringic acid modification on the structure, functional properties, and stability of black soybean protein isolate.: This paper discusses how syringic acid modifications can enhance the functional properties and stability of black soybean protein, which is crucial for food science applications (Huang J et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Protocols
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide