Fontos dokumentumok
PHR1791
Ferulic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
trans-Ferulic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001013
traceable to USP 1270311
API-család
ferulic acid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3