Fontos dokumentumok
128708
trans-Ferulic acid
99%
Szinonimák:
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
Teszt
99%
form
powder
powder and chunks
mp
168-172 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)