Fontos dokumentumok
5.43808
Supelco
Acetic acid
100%, for HPLC LiChropur
Szinonimák:
Acetic acid, Ethanoic acid, Glacial acetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.05
Beilstein:
506007
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51242002
EC index szám:
200-580-7
NACRES:
NA.21
Ügynökség:
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7978
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
pH:
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Terméknév
Acetic acid 100%, for HPLC LiChropur
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7978
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
gőznyomás
15.4 hPa ( 20 °C)
Teszt
≥99.8% (alkalimetric)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
485 °C
800 °F
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 39 °C
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.02 ppm
Ca: ≤10.0 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
NH4+: ≤10.0 ppm
Na: ≤0.20 ppm
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Aceticacid 100% is a high-purity chemical reagent used for high-performance liquidchromatography (HPLC) applications. It is used as a mobile phase modifier orsolvent additive to adjust the pH and enhance the separation of analytes.
Alkalmazás
Acetic acid 100% can be used to adjust the pH of the sodium heptane sulfonate solution for the subsequent analysis of aciclovir and ganciclovir in human plasma by liquid chromatography–spectrofluorimetric method.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F
Lobbanási pont (C)
39 °C
Analysis of phenolic constituents of biological interest in red wines by high-performance liquid chromatography
Lopez M, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2) (2001)
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.