Fontos dokumentumok
C0625
Caffeic acid
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Géninformáció
human ... ELA2(1991)
rat ... Alox5(25290)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Protocols
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide