Fontos dokumentumok
8.22070
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
for synthesis
Szinonimák:
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Lineáris képlet:
4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
208-679-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
Forma
solid
mp
169-172 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3