MAB318
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LNC1
Szinonimák:
TH, Tyrosine Monooxygenase, Tyrosine 3-monooxygenase
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone LNC1, ascites fluid, clone LNC1, Chemicon®
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LNC1, monoclonal
faj reaktivitás
zebrafish, mouse, rat, vole, human, frog, lizard, monkey, chicken
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A 1:200-1:400 dilution of a previous lot was used in IH. 4% PFA fixed, frozen sections; 4% PFA fixed, paraffin sections 1:100 (Barrachina, M. et al., 2003). For paraffin sections Barrachina reported successful staining with microwave citrate acid antigen recovery, however other methods can likely be used as well.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was used in IP (Perez, 2002).
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Western blot:
1:1000 dilution of this lot detected Tyrosine Hydroxylase on 10 μg of Mouse Brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human brain tissue, extracts from 3T3 cells treated with Forskolin (40 nM, 30 min).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Fedezze fel az antitestekkel való munka alapjait, beleértve a szerkezetre, az osztályokra és a normál immunglobulin-tartományokra vonatkozó technikai információkat.
Protocols
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.