I9278
Insulin solution human
sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
form
solution
koncentráció
9.5-11.5 mg/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤50 EU/mL endotoxin
pH
7.9-8.5
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Géninformáció
human ... INS(3630)
Általános leírás
Alkalmazás
Insulin solution human has been used for insulin tolerance test in mice and rats. It has also been used for adipogenic differentiation of human embryonic stem cells (hESCs)-derived outgrowth cultures and hMSCs (human mesenchymal stromal cells).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Protocols
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Related Content
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.