657012
Anti-Tyrosine Hydroxylase Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
nem tartalmaz
preservative
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunoblotting (1:1000)
Immunofluorescence (1:1000)
Frozen Sections (1:1000; see application references)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1