G9023
Goat serum
Szinonimák:
Serum, Normal goat serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
tartalmaz
preservative
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- double immunofluorescence
- enzyme immunoassays (EIAs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves