Fontos dokumentumok
H4381
6-Hydroxydopamine hydrochloride
≥97% (titration), powder, neurotoxin
Szinonimák:
2,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrochloride, 2,5-Dihydroxytyramine hydrochloride, 2-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 6-OHDA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
6-Hydroxydopamine hydrochloride, ≥97% (titration), powder
Minőségi szint
Teszt
≥97% (titration)
Forma
powder
szín
off-white to brown
mp
232-233 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: >50 mg/mL, clear, yellow to brown
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QLMRJHFAGVFUAC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to induce Parkinson′s disease (PD) in rats
- to analyse cytotoxic effect of 6-OHDA on PC12 cell line
- to induce noradrenergic (NA) neuron deletion from the locus-coeruleus
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?