46944
Fluorescein isothiocyanate–dextran
average mol wt 4,000, (FITC:Glucose = 1:250)
Szinonimák:
FITC-Dextran 4, FITC–Dextran
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average mol wt 4,000
Minőségi szint
összetétel
(FITC:Glucose = 1:250)
a címkézés mértéke
~0.004 mol/mol FITC glucose
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, orange
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
FITC-dextran is used in cardiovascular, microcirculation, perfusion, cell monolayer and cell membrane permeability research as fluorescent flux tracer compound that supports the measurement of processes such as blood flow, membrane damage, vascular drainage and renal elimination
Fluorescein isothiocyanate–dextran (FITC-Dextran 4) is use as a fluorescent probe to study cell permeability. FITC-Dextran 4 is used with to study permeability of epithelial cell such as intestinal and renal cells in vivo.
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.