As it shows in the link below, MAB318-AF488 has been used for detection of tyrosine hydroxylase in SCC196. Theoretically AB152 should work but it has not been tested in house.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/130/252/scc196ds.pdf
AB152
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase, TH
Méret kiválasztása
201 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 11.részletek
Méret kiválasztása
About This Item
201 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 11.részletek
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, Chemicon®, from rabbit
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mollusk, feline, ferret, Aplysia (marine mollusc), rat, squid, Drosophila, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was uesd at 1:100-1:1,000 dilution, 4°C, for 1-3 days. Stains both fresh frozen and paraffin embedded tissue samples by indirect immunofluorescence and immunoperoxidase.
Immunofluorescence:
A previous lot of this antibody was used at 1:100-1:1,000 dilution.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was used on Immunoprecipitation.
ELISA:
A previous lot of this antibody was used in ELISA.
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected tyrosine hydroxylase on 10 μg of PC12 lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
POSITIVE CONTROL: Brain (corpus striatum, sympathetic nerve terminals) and adrenal glands.
NEGATATIVE CONTROL: Liver.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Fedezze fel az antitestekkel való munka alapjait, beleértve a szerkezetre, az osztályokra és a normál immunglobulin-tartományokra vonatkozó technikai információkat.
Az immunfluoreszcencia antitesthez kötött fluoreszcens molekulákat használ a fehérjék lokalizációjára, a módosítások megerősítésére és a fehérjekomplexek vizualizálására.
Protocols
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
-
Greetings, I would like to know if this Antibody can be used for immune cytochemistry procedure with dopaminergic cell line N27-A
1 answer-
Helpful?
-