Merck
251917
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid
ACS reagent, 99%
Szinonimák:
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Lineáris képlet:
4-(H2N)C6H4SO3H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.19
Beilstein:
908765
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
98.0-102.0% (ACS specification)
99%
form
powder
izzítási maradék
≤0.01%
mp
>300 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
The diazonium salt of sulfanilic acid may be used in the preparation of azo dyes such as o-anisaldehyde, orange I and orange II. It may also be used in the preparation of 2,6-dibromoaniline via bromination followed by desulfonation.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
2,6-DICHLOROANILINE AND 2,6-DIBROMOANILINE
Seikel MK
Organic Syntheses, 24, 47-47 (1944)
1,2-AMINONAPHTHOL HYDROCHLORIDE
Conant JB, et al
Organic Syntheses, 17, 9-9 (1937)
o-ANISALDEHYDE
Sisti AJ
Organic Syntheses, 44, 4-4 (1964)
Adsorption of essential micronutrients by carbon nanotubes and the implications for nanotoxicity testing.
Lin Guo et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 4(6), 721-727 (2008-05-28)
Kinetic, mechanistic and spectral studies for the oxidation of sulfanilic acid by alkaline hexacyanoferrate (III).
Farokhi SA and Nandibewoor ST.
Tetrahedron, 59(38), 7595-7602 (2003)