Fontos dokumentumok
P7000
Pepsin from porcine gastric mucosa
powder, ≥250 units/mg solid
Szinonimák:
Pepsin A, Pepsin from hog stomach
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine gastric mucosa
Minőségi szint
Forma
powder
specifikus aktivitás
≥250 units/mg solid
molekulatömeg
35 kDa
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
pig ... LOC396892(396892)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Pepsin is the major proteolytic enzyme produced in the stomach. It digests proteins through the cleavage of interior peptide linkages..
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Gátló
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.