156159
Sodium cyanoborohydride
reagent grade, 95%
Szinonimák:
Sodium cyanotrihydridoborate
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To convert the amino-functional Si3N4 surface to a reactive surface with aldehyde groups.
- For coupling amino-modified oligonucleotide probes.
- In the synthesis of a novel phenolate-bridged dilanthanum(III) complex of interest as a model for metalloproteins.
- In the reductive amination of aldehydes and ketones, and in the reductive alkylation of amines.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Protocols
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.