Fontos dokumentumok
A89804
Anthranilamide
≥98%
Szinonimák:
2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98%
Forma
crystals
mp
111-113 °C (lit.)
fluoreszcencia
λex 330 nm; λem 420 nm(lit.)
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>365.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 185 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Protocols
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.