R5010
Resveratrol
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilbene, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant root (bushy knotweed)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
acetone: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Géninformáció
human ... AR(367) , CYP1A2(1544) , ESR1(2099) , SIRT1(23411)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Esr1(24890)
Alkalmazás
- in entrapment experiment
- to study its neuroprotective effect on retinal neuronal cell death mediated by diabetes-induced activation of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II
- as a standard in the assessment of stilbene content in grapevine leaf by in vivo fluorometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.