Merck
97088
Supelco
2-Aminobenzamide
analytical standard
Szinonimák:
Anthranilamide, 2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
About This Item
Lineáris képlet:
2-(H2N)C6H4CONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
Beilstein:
508509
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
111-113 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used for non-selective, efficient fluorescent labeling of glycans. Slightly less sensitive than anthranilic acid (2-AA) for glycan labeling.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>365.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 185 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)