Fontos dokumentumok
34869
Dimethyl sulfoxide
suitable for HPLC, ≥99.7%
Szinonimák:
DMSO
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.7%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %, 63 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
áteresztőképesség
270 nm, ≥20%
280 nm, ≥50%
300 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
- The article number 34869-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34869-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34869-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 34869-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?