Fontos dokumentumok
Z114235
Supelco
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 13 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
külső átmérő
13 mm
Általános leírás
  • Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Polished crimping jaws provide consistent sealing
  • 2 year warranty
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)