Fontos dokumentumok
289175
Neodymium(III) nitrate hexahydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Neodymium nitrate hexahydrate, Neodymium trinitrate hexahydrate, Neodymium(3+) trinitrate hexahydrate
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: neodymium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.Nd.6H2O/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;;6*1H2/q3*-1;+3;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- fabrication of perovskite based solid oxide fuel cells.
- synthesis of Nd3+ doped vanadium pentoxide nanostructure for potential usage in supercapacitors.
- a catalyst for Friedlander synthesis of surface modified quinolones for application in medicinal chemistry.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.