62970
Lysozyme from chicken egg white
dialyzed, lyophilized, powder, ~100000 U/mg
Szinonimák:
Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken egg white
Minőségi szint
form
powder
minőség
dialyzed
lyophilized
specifikus aktivitás
~100000 U/mg
molekulatömeg
single-chain 14.3 kDa
Mr ~14600
technika/technikák
cell based assay: suitable
alkalmasság
suitable for cell lysis
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
chicken ... LYZ(396218)
Alkalmazás
- as a standard in small-angle neutron scattering experiments and infrared absorbance spectroscopy
- as a constituent of cell lysis buffer
- in protein crystallization experiments
Biokémiai/fiziológiai hatások
The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?