Fontos dokumentumok
203548
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Nitric acid, lanthanum (III) salt, hexahydrate
Teszt
99.999% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
65-68 °C
SMILES string
[La+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- α-aminonitriles by a one-pot three-component coupling of the carbonyl compound, amine, and TMSCN.
- Acetals and geminal diacetates (acylals)from aldehydes.
- Bis(indolyl) methanes under solvent‐free conditions.
Tulajdonságok és előnyök
- Thermal stability
- Low toxicity
- Mild reaction condition
- Chemoselectivity
- Low cost
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.