Fontos dokumentumok
325945
Terbium(III) nitrate pentahydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Terbium nitrate pentahydrate, Terbium(3+) nitrate pentahydrate
Teszt
99.9% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: terbium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Tb/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWROXJNVUWBEPC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A precursor to prepare Ce-doped terbium aluminum garnets by the photo-induced method.
- A dopant to synthesize emission-tunable luminescent hydroxyapatite probe for bioimaging.
- A starting material to prepare metal-organic frameworks for green laser applications.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.